Wichtige Dokumente
ENA018106094
Enamine
N-[2-(propan-2-yl)phenyl]-5,6-dihydro-4H-1,3-thiazin-2-amine
About This Item
Iupac Name
N-(2-isopropylphenyl)-5,6-dihydro-4H-1,3-thiazin-2-amine
Inchi Code
1S/C13H18N2S/c1-10(2)11-6-3-4-7-12(11)15-13-14-8-5-9-16-13/h3-4,6-7,10H,5,8-9H2,1-2H3,(H,14,15)
InChIKey
ACBUMAWXOCNMGY-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-02431
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)