Merck
ENA018105732
Enamine
N-benzyl-N-(3-chloroquinoxalin-2-yl)-4-methylbenzene-1-sulfonamide
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
423.92
MDL-Nummer:
Iupac Name
N-benzyl-N-(3-chloro-2-quinoxalinyl)-4-methylbenzenesulfonamide
Inchi Code
1S/C22H18ClN3O2S/c1-16-11-13-18(14-12-16)29(27,28)26(15-17-7-3-2-4-8-17)22-21(23)24-19-9-5-6-10-20(19)25-22/h2-14H,15H2,1H3
InChIKey
FWKGDFVSORLIAL-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-02035
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-02035
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)