Merck
ENA018104446
Enamine
2-hydroxy-5-[(4-methoxyphenyl)sulfamoyl]benzoic acid
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
323.33
MDL-Nummer:
mp (Schmelzpunkt)
196-200
Iupac Name
2-hydroxy-5-[(4-methoxyanilino)sulfonyl]benzoic acid
Inchi Code
1S/C14H13NO6S/c1-21-10-4-2-9(3-5-10)15-22(19,20)11-6-7-13(16)12(8-11)14(17)18/h2-8,15-16H,1H3,(H,17,18)
InChIKey
ZZQSRFASBWWWCX-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-00351
Melting Point
196-200
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-00351
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)