Merck
CO1H9902D0D0
CombiPhos Catalysts Inc
5-bromo-2-(fluoromethyl)pyridine
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
190.01
Iupac Name
5-bromo-2-(fluoromethyl)pyridine
Inchi Code
1S/C6H5BrFN/c7-5-1-2-6(3-8)9-4-5/h1-2,4H,3H2
InChIKey
MDPUZNNCAZLLIA-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
US
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)