Merck
CO1H324AB61F
CombiPhos Catalysts Inc
1-PIPERAZINECARBOXYLIC ACID, 4-(4-PYRIDINYL)-, 1,1-DIMETHYLETHYL ESTER
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
278.39
Iupac Name
tert-butyl acetate--4-(piperidin-4-yl)pyridine (1/1)
Inchi Code
1S/C10H14N2.C6H12O2/c1-5-11-6-2-9(1)10-3-7-12-8-4-10;1-5(7)8-6(2,3)4/h1-2,5-6,10,12H,3-4,7-8H2;1-4H3
InChIKey
CTNHLLAWPRVAOR-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
US
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)