CO1H324AB57C
CombiPhos Catalysts Inc
5-BROMO-4-CHLORO-6-CYCLOPROPYLPYRIMIDINE
Alle Fotos(1)
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
213.08
Iupac Name
5-bromo-4-cyclopropyl-6-methylpyrimidine
Inchi Code
1S/C8H9BrN2/c1-5-7(9)8(6-2-3-6)11-4-10-5/h4,6H,2-3H2,1H3
InChIKey
YZUYGSULFGKNJB-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
US
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)