CO1H324A9D05
CombiPhos Catalysts Inc
2-Bromo-4-(3,5-difluorophenyl)thiazole
Alle Fotos(1)
About This Item
Iupac Name
2-bromo-4-(3,5-difluorophenyl)-1,3-thiazole
Inchi Code
1S/C9H4BrF2NS/c10-9-13-8(4-14-9)5-1-6(11)3-7(12)2-5/h1-4H
InChIKey
OTCAKIVDDIVQEG-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
US
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)