CO1H324A946E
CombiPhos Catalysts Inc
3-(3-AMINOPYRIDIN-4-YL)BENZONITRILE
Alle Fotos(1)
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
195.22
Iupac Name
3-(3-aminopyridin-4-yl)benzonitrile
Inchi Code
1S/C12H9N3/c13-7-9-2-1-3-10(6-9)11-4-5-15-8-12(11)14/h1-6,8H,14H2
InChIKey
MBSYQKIYOWDQFD-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
US
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)