CO1H324A8F08
CombiPhos Catalysts Inc
5-(3-AMINOPHENYL)PYRIDIN-3-AMINE
Alle Fotos(1)
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
185.23
Iupac Name
5-(3-aminophenyl)-3-pyridinamine
Inchi Code
1S/C11H11N3/c12-10-3-1-2-8(4-10)9-5-11(13)7-14-6-9/h1-7H,12-13H2
InChIKey
BKUMGQVBAZHLNT-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
US
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)