CO1H324A8774
CombiPhos Catalysts Inc
5-BROMO-2-ETHYLPYRIDIN-4-AMINE
Alle Fotos(1)
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
201.07
Iupac Name
5-bromo-2-ethyl-4-pyridinamine
Inchi Code
1S/C7H9BrN2/c1-2-5-3-7(9)6(8)4-10-5/h3-4H,2H2,1H3,(H2,9,10)
InChIKey
ZOLWVEIUXPYPID-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
US
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)