Merck
CO1H324A818F
CombiPhos Catalysts Inc
2-CHLORO-4-(3-METHYLPIPERIDIN-1-YL)PYRIMIDINE
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
211.69
Iupac Name
2-chloro-4-(3-methyl-1-piperidinyl)pyrimidine
Inchi Code
1S/C10H14ClN3/c1-8-3-2-6-14(7-8)9-4-5-12-10(11)13-9/h4-5,8H,2-3,6-7H2,1H3
InChIKey
AHWUMDOPFUZQFB-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
US
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)