Merck
CO1H324A5C62
CombiPhos Catalysts Inc
2-Iodo-6-cyanopyridine-4-boronic acid
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
273.83
Iupac Name
(2-cyano-6-iodopyridin-4-yl)boronic acid
Inchi Code
1S/C6H4BIN2O2/c8-6-2-4(7(11)12)1-5(3-9)10-6/h1-2,11-12H
InChIKey
AUBBXZKPUMXCCI-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
US
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)