Merck
COMH97F0E8E7
Combi-Blocks, Inc.
2-Bromo-4-(1,3-dioxolan-2-yl)phenol
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
245.07
MDL-Nummer:
Iupac Name
2-bromo-4-(1,3-dioxolan-2-yl)phenol
Inchi Code
1S/C9H9BrO3/c10-7-5-6(1-2-8(7)11)9-12-3-4-13-9/h1-2,5,9,11H,3-4H2
InChIKey
WWWAJAPPWHAJOK-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?JN-8899
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?JN-8899
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)