Wichtige Dokumente
COMH95E952DD
Combi-Blocks, Inc.
2-Bromo-6-(piperidin-1-yl)pyrazine
Alle Fotos(1)
About This Item
Iupac Name
2-bromo-6-(1-piperidinyl)pyrazine
Inchi Code
1S/C9H12BrN3/c10-8-6-11-7-9(12-8)13-4-2-1-3-5-13/h6-7H,1-5H2
InChIKey
ZDWFVRMVDWKICQ-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Refrigerated
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?AM-2640
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?AM-2640
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)