Merck
COMH95CE7D4A
Combi-Blocks, Inc.
(3-Bromo-5-fluoropyridin-4-yl)boronic acid
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
219.81
MDL-Nummer:
Iupac Name
(3-bromo-5-fluoropyridin-4-yl)boronic acid
Inchi Code
1S/C5H4BBrFNO2/c7-3-1-9-2-4(8)5(3)6(10)11/h1-2,10-11H
InChIKey
LVHMEZOTGYKKGH-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Freezer
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?BB-4854
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?BB-4854
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)