Merck
COMH93D63CB1
Combi-Blocks, Inc.
(2,3-Dimethoxybenzyl)(4-fluorobenzyl)amine hydrobromide
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
356.23
MDL-Nummer:
Iupac Name
(2,3-dimethoxyphenyl)-N-(4-fluorobenzyl)methanamine hydrobromide
Inchi Code
1S/C16H18FNO2.BrH/c1-19-15-5-3-4-13(16(15)20-2)11-18-10-12-6-8-14(17)9-7-12;/h3-9,18H,10-11H2,1-2H3;1H
InChIKey
XSTLQYZRDPEZPC-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HF-3704
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HF-3704
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)