Merck
COMH93D615E6
Combi-Blocks, Inc.
4-Methyl-1h-imidazole-5-carbohydrazide
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
140.14
MDL-Nummer:
Iupac Name
5-methyl-1H-imidazole-4-carbohydrazide
Inchi Code
1S/C5H8N4O/c1-3-4(5(10)9-6)8-2-7-3/h2H,6H2,1H3,(H,7,8)(H,9,10)
InChIKey
WAWTVTOLBUMOFH-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Refrigerated
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HE-1795
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HE-1795
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)