Merck
COMH93D5BE93
Combi-Blocks, Inc.
1,2-Bis(4-bromophenyl)ethane
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
340.06
MDL-Nummer:
Iupac Name
1-bromo-4-[2-(4-bromophenyl)ethyl]benzene
Inchi Code
1S/C14H12Br2/c15-13-7-3-11(4-8-13)1-2-12-5-9-14(16)10-6-12/h3-10H,1-2H2
InChIKey
XDRPVMCAFPGETC-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HA-3056
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HA-3056
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)