Merck
COMH2F649D80
Combi-Blocks, Inc.
Ethyl 2-[(5-bromopyrimidin-2-yl)oxy]acetate
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
261.08
MDL-Nummer:
Iupac Name
ethyl 2-((5-bromopyrimidin-2-yl)oxy)acetate
Inchi Code
1S/C8H9BrN2O3/c1-2-13-7(12)5-14-8-10-3-6(9)4-11-8/h3-4H,2,5H2,1H3
InChIKey
ZJSYJWWREUOLMC-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?OT-4629
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?OT-4629
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)