Merck
COMH04239081
Combi-Blocks, Inc.
[(1-Isopropyl-1h-indol-4-yl)oxy]acetic acid
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
233.27
MDL-Nummer:
Iupac Name
2-((1-isopropyl-1H-indol-4-yl)oxy)acetic acid
Inchi Code
1S/C13H15NO3/c1-9(2)14-7-6-10-11(14)4-3-5-12(10)17-8-13(15)16/h3-7,9H,8H2,1-2H3,(H,15,16)
InChIKey
ZTLYPRHQPRXXFP-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Refrigerated
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QZ-8243
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QZ-8243
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)