Merck
COMH0423805E
Combi-Blocks, Inc.
4-[(5-Formyl-2-methoxybenzyl)oxy]benzonitrile
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
267.28
MDL-Nummer:
Iupac Name
4-[(5-formyl-2-methoxybenzyl)oxy]benzonitrile
Inchi Code
1S/C16H13NO3/c1-19-16-7-4-13(10-18)8-14(16)11-20-15-5-2-12(9-17)3-6-15/h2-8,10H,11H2,1H3
InChIKey
CPIXHAGRFHZALO-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QZ-4051
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QZ-4051
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)