Wichtige Dokumente
COMH039FD3AE
Combi-Blocks, Inc.
2,3-Dichloro-N-cyclopropylbenzamide
About This Item
Iupac Name
2,3-dichloro-N-cyclopropylbenzamide
Inchi Code
1S/C10H9Cl2NO/c11-8-3-1-2-7(9(8)12)10(14)13-6-4-5-6/h1-3,6H,4-5H2,(H,13,14)
InChIKey
RZPOEUNYNZFFLF-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Product Link
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?LD-1996
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)