Über diesen Artikel
Das Produkt COM945512636 wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C12H9N3O/c1-9-7-14-8-12(15-9)16-11-4-2-10(6-13)3-5-11/h2-5,7-8H,1H3
Inchi Key
NOVGVEZLEUMVKJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
CN
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4-[(6-Methylpyrazin-2-yl)oxy]benzonitrile
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?