Direkt zum Inhalt
COM638469024
Combi-Blocks, Inc.
tert-Butyl 4-(2-oxoindolin-1-yl)piperidine-1-carboxylate
Synonym(e):
tert-butyl 4-(2-oxo-2,3-dihydro-1H-indol-1-yl)-1-piperidinecarboxylate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C18H24O3N2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
316.4
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C18H24N2O3/c1-18(2,3)23-17(22)19-10-8-14(9-11-19)20-15-7-5-4-6-13(15)12-16(20)21/h4-7,12,14,21H,8-11H2,1-3H3
Inchi Key
PBBXCPHMXAKOBC-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)