Wichtige Dokumente
COM638465368
Combi-Blocks, Inc.
(3,5-Difluoropyridin-2-yl)methanamine
Alle Fotos(1)
About This Item
Iupac Name
(3,5-difluoro-2-pyridinyl)methanamine
Inchi Code
1S/C6H6F2N2/c7-4-1-5(8)6(2-9)10-3-4/h1,3H,2,9H2
InChIKey
LZJLIHLYNKCNQW-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QN-0411
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QN-0411
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)