Merck
COM638461709
Combi-Blocks, Inc.
tert-Butyl N-[(tert-butoxy)carbonyl]-N-(2,3-dichlorophenyl)carbamate
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
362.25
MDL-Nummer:
Iupac Name
tert-butyl (tert-butoxycarbonyl)(2,3-dichlorophenyl)carbamate
Inchi Code
1S/C16H21Cl2NO4/c1-15(2,3)22-13(20)19(14(21)23-16(4,5)6)11-9-7-8-10(17)12(11)18/h7-9H,1-6H3
InChIKey
VZUMDRBBCKIYAA-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Refrigerated
Purity
96%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?AN-6224
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?AN-6224
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)