Direkt zum Inhalt
COM633470022
Combi-Blocks, Inc.
3-Amino-5-(2-hydroxyphenyl)benzoic acid
Synonym(e):
5-amino-2'-hydroxy[1,1'-biphenyl]-3-carboxylic acid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
GrĂ¶ĂŸe auswĂ€hlen
Ansicht Àndern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C13H11O3N1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
229.24
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist fĂŒr Sie da.
UnterstĂŒtzung erhalten
Inchi Code
1S/C13H11NO3/c14-10-6-8(5-9(7-10)13(16)17)11-3-1-2-4-12(11)15/h1-7,15H,14H2,(H,16,17)
Inchi Key
PNKROOMAIQEIAY-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kĂŒrzlich erworben haben.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen