Direkt zum Inhalt
COM633200931
Combi-Blocks, Inc.
2-Hydroxy-4-(4-methylphenyl)benzoic acid
Synonym(e):
3-hydroxy-4'-methyl[1,1'-biphenyl]-4-carboxylic acid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C14H12O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
228.25
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C14H12O3/c1-9-2-4-10(5-3-9)11-6-7-12(14(16)17)13(15)8-11/h2-8,15H,1H3,(H,16,17)
Inchi Key
NKDNZJYBOBLFRZ-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)