Wichtige Dokumente
COM497509361
Combi-Blocks, Inc.
3-Amino-2,4-dichloro-6-fluorobenzoic acid
Alle Fotos(1)
About This Item
Iupac Name
3-amino-2,4-dichloro-6-fluorobenzoic acid
Inchi Code
1S/C7H4Cl2FNO2/c8-2-1-3(10)4(7(12)13)5(9)6(2)11/h1H,11H2,(H,12,13)
InChIKey
XSLZWBKSHDOFGT-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?CA-5909
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?CA-5909
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)