Wichtige Dokumente
COM466003723
Combi-Blocks, Inc.
3-Bromothiophene-2-carbonyl chloride
Alle Fotos(1)
About This Item
Iupac Name
3-bromo-2-thiophenecarbonyl chloride
Inchi Code
1S/C5H2BrClOS/c6-3-1-2-9-4(3)5(7)8/h1-2H
InChIKey
QMKGMTULPADQDK-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Refrigerated
Purity
96%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QE-0065
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QE-0065
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)