Merck
COM448687830
Combi-Blocks, Inc.
2-(Methanesulfonylmethyl)benzonitrile
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
195.24
MDL-Nummer:
Iupac Name
2-[(methylsulfonyl)methyl]benzonitrile
Inchi Code
1S/C9H9NO2S/c1-13(11,12)7-9-5-3-2-4-8(9)6-10/h2-5H,7H2,1H3
InChIKey
ROLLMIFDFXORKC-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YE-0009
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YE-0009
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)