Merck
COM448686868
Combi-Blocks, Inc.
(S)-Dimethyl 2-(benzyloxycarbonylamino)pentanedioate
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
309.32
MDL-Nummer:
Iupac Name
(S)-dimethyl 2-(benzyloxycarbonylamino)pentanedioate
Inchi Code
1S/C15H19NO6/c1-20-13(17)9-8-12(14(18)21-2)16-15(19)22-10-11-6-4-3-5-7-11/h3-7,12H,8-10H2,1-2H3,(H,16,19)/t12-/m0/s1
InChIKey
GDPOAFNYCGJPME-LBPRGKRZSA-N
Lagertemp.
Refrigerated
Purity
96%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YC-1891
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YC-1891
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)