Merck
COM448685370
Combi-Blocks, Inc.
2-Chloro-5-(thiophen-2-yl)benzoic acid
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
238.69
MDL-Nummer:
Iupac Name
2-chloro-5-(2-thienyl)benzoic acid
Inchi Code
1S/C11H7ClO2S/c12-9-4-3-7(6-8(9)11(13)14)10-2-1-5-15-10/h1-6H,(H,13,14)
InChIKey
QYSJERLNZVWQRB-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YA-8724
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YA-8724
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)