Wichtige Dokumente
COM448685058
Combi-Blocks, Inc.
2-[3-(Cyclopropylaminocarbonyl)phenyl]phenol
About This Item
Iupac Name
N-cyclopropyl-2'-hydroxy[1,1'-biphenyl]-3-carboxamide
Inchi Code
1S/C16H15NO2/c18-15-7-2-1-6-14(15)11-4-3-5-12(10-11)16(19)17-13-8-9-13/h1-7,10,13,18H,8-9H2,(H,17,19)
InChIKey
URJBBOBJNOJNAN-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Product Link
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YA-1831
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)