Merck
COM448684879
Combi-Blocks, Inc.
4-(2,4-Dimethoxyphenyl)benzoic acid
Synonym(e):
2',4'-dimethoxy[1,1'-biphenyl]-4-carboxylic acid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C15H14O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
258.27
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C15H14O4/c1-18-12-7-8-13(14(9-12)19-2)10-3-5-11(6-4-10)15(16)17/h3-9H,1-2H3,(H,16,17)
Inchi Key
XVVFNXGUNVVYOR-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)