Merck
COM448684875
Combi-Blocks, Inc.
2-[3-(N-Methylaminocarbonyl)phenyl]benzoic acid
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
255.27
MDL-Nummer:
Iupac Name
3'-[(methylamino)carbonyl][1,1'-biphenyl]-2-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C15H13NO3/c1-16-14(17)11-6-4-5-10(9-11)12-7-2-3-8-13(12)15(18)19/h2-9H,1H3,(H,16,17)(H,18,19)
InChIKey
RMSUIHDURDTCKI-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YA-1228
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YA-1228
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)