Merck
COM448684645
Combi-Blocks, Inc.
Methyl 3,4-diamino-5-chlorobenzoate
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
200.62
MDL-Nummer:
Iupac Name
methyl 3,4-diamino-5-chlorobenzoate
Inchi Code
1S/C8H9ClN2O2/c1-13-8(12)4-2-5(9)7(11)6(10)3-4/h2-3H,10-11H2,1H3
InChIKey
SSLPIFFJNSMGLT-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?WZ-9632
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?WZ-9632
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)