Wichtige Dokumente
COM448684456
Combi-Blocks, Inc.
Methyl 3-(propylcarbamoyl)benzoate
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: WZ-9295-1G
€ 170,76
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: WZ-9295-1G
€ 170,76
Iupac Name
methyl 3-[(propylamino)carbonyl]benzoate
Inchi Code
1S/C12H15NO3/c1-3-7-13-11(14)9-5-4-6-10(8-9)12(15)16-2/h4-6,8H,3,7H2,1-2H3,(H,13,14)
InChIKey
UPHTWUUFAOFTEM-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Product Link
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?WZ-9295
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)