Wichtige Dokumente
COM448683836
Combi-Blocks, Inc.
N-Methyl-2-piperazin-1-ylacetamide
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: ST-9386-1G
€ 253,83
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: ST-9386-1G
€ 253,83
Iupac Name
N-methyl-2-(1-piperazinyl)acetamide
Inchi Code
1S/C7H15N3O/c1-8-7(11)6-10-4-2-9-3-5-10/h9H,2-6H2,1H3,(H,8,11)
InChIKey
SOTHHBNFPDRYCM-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Product Link
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?ST-9386
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)