Merck
COM448681067
Combi-Blocks, Inc.
Tetra-n-butylammonium phenyltrifluoroborate
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
387.38
MDL-Nummer:
Iupac Name
N,N,N-tributyl-1-butanaminium trifluoro(phenyl)borate(1-)
Inchi Code
1S/C16H36N.C6H5BF3/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;8-7(9,10)6-4-2-1-3-5-6/h5-16H2,1-4H3;1-5H/q+1;-1
InChIKey
SQRLCDKEHWULQU-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?ST-4684
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?ST-4684
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)