Merck
COM448669309
Combi-Blocks, Inc.
2-(Isopropylamino)benzonitrile
Größe auswählen
1 G
€ 170,76
5 G
€ 392,28
Lieferanten-SKU: SH-5116-1G
€ 170,76
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
€ 170,76
5 G
€ 392,28
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
160.22
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: SH-5116-1G
€ 170,76
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
2-(isopropylamino)benzonitrile
Inchi Code
1S/C10H12N2/c1-8(2)12-10-6-4-3-5-9(10)7-11/h3-6,8,12H,1-2H3
InChIKey
UFFFYFBEGKQPKR-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?SH-5116
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?SH-5116
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)