Wichtige Dokumente
COM448667666
Combi-Blocks, Inc.
Acetic acid trans-2-hepten-1-yl ester
Alle Fotos(1)
About This Item
Iupac Name
(2E)-2-heptenyl acetate
Inchi Code
1S/C9H16O2/c1-3-4-5-6-7-8-11-9(2)10/h6-7H,3-5,8H2,1-2H3/b7-6+
InChIKey
AWCPMVVOGVEPRC-VOTSOKGWSA-N
Lagertemp.
Refrigerated
Purity
97%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QG-5017
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QG-5017
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)