Merck
COM448658353
Combi-Blocks, Inc.
5-Bromo-2-chloromethylbenzofuran
Synonym(e):
5-bromo-2-(chloromethyl)-1-benzofuran
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
245.5
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C9H6BrClO/c10-7-1-2-9-6(3-7)4-8(5-11)12-9/h1-4H,5H2
Inchi Key
IGVKTJSZEQNSNH-UHFFFAOYSA-N
Storage temp.
Refrigerated
Purity
97%
Country of Origin
CN
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 5-Bromo-2-chloromethylbenzofuran
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QC-4967
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)