Merck
COM448657296
Combi-Blocks, Inc.
Perfluoro-3,6,9-trioxaundecane-1,11-dioic acid
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
438.08
MDL-Nummer:
Iupac Name
(2-{2-[carboxy(difluoro)methoxy]-1,1,2,2-tetrafluoroethoxy}-1,1,2,2-tetrafluoroethoxy)(difluoro)acetic acid
Inchi Code
1S/C8H2F12O7/c9-3(10,1(21)22)25-5(13,14)7(17,18)27-8(19,20)6(15,16)26-4(11,12)2(23)24/h(H,21,22)(H,23,24)
InChIKey
QPFPCCRSQCFOIH-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Refrigerated
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QC-3836
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QC-3836
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)