Merck
COM448651945
Combi-Blocks, Inc.
trans-4-Aminoadamantan-1-ol
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
167.25
MDL-Nummer:
Iupac Name
(3R,5S)-4-aminotricyclo[3.3.1.1~3,7~]decan-1-ol
Inchi Code
1S/C10H17NO/c11-9-7-1-6-2-8(9)5-10(12,3-6)4-7/h6-9,12H,1-5,11H2/t6-,7-,8+,9-,10-
InChIKey
HMPCLMSUNVOZLH-PVKPMHLGSA-N
Purity
97%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QB-8166
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QB-8166
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)