Wichtige Dokumente
COM448651783
Combi-Blocks, Inc.
Chromium hydroxide
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: QB-7991-1G
€ 73,85
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: QB-7991-1G
€ 73,85
Iupac Name
trihydroxychromium
Inchi Code
1S/Cr.3H2O/h;3*1H2/q+3;;;/p-3
InChIKey
VQWFNAGFNGABOH-UHFFFAOYSA-K
Purity
Country of Origin
Product Link
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QB-7991
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)