Merck
COM448637325
Combi-Blocks, Inc.
Ethyl 3-methyl-2-(1h-pyrrol-1-yl)pentanoate
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
209.29
MDL-Nummer:
Iupac Name
ethyl 3-methyl-2-(1H-pyrrol-1-yl)pentanoate
Inchi Code
1S/C12H19NO2/c1-4-10(3)11(12(14)15-5-2)13-8-6-7-9-13/h6-11H,4-5H2,1-3H3
InChIKey
RGEPVMUUYVYHRJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QA-1405
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QA-1405
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)