Merck
COM448633864
Combi-Blocks, Inc.
4-Chloro-2-(N,N-dimethylaminomethyl)phenylboronic acid, pinacol ester
Synonym(e):
[5-chloro-2-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]-N,N-dimethylmethanamine
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C15H23O2N1Cl1B1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
295.62
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C15H23BClNO2/c1-14(2)15(3,4)20-16(19-14)13-8-7-12(17)9-11(13)10-18(5)6/h7-9H,10H2,1-6H3
Inchi Key
YQQGIMWHFDQUNR-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Storage temp.
Refrigerated
Country of Origin
CN
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)