Wichtige Dokumente
COM448631509
Combi-Blocks, Inc.
2-Amino-N-isopropyl-3-phenyl-DL-propanamide
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: OT-2362-1G
€ 544,58
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: OT-2362-1G
€ 544,58
Iupac Name
2-amino-N-isopropyl-3-phenylpropanamide
Inchi Code
1S/C12H18N2O/c1-9(2)14-12(15)11(13)8-10-6-4-3-5-7-10/h3-7,9,11H,8,13H2,1-2H3,(H,14,15)
InChIKey
APBKTHZSPNCTEN-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Product Link
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?OT-2362
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)