Merck
COM448623160
Combi-Blocks, Inc.
2-Propoxynicotinamide
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
180.21
MDL-Nummer:
Iupac Name
2-propoxynicotinamide
Inchi Code
1S/C9H12N2O2/c1-2-6-13-9-7(8(10)12)4-3-5-11-9/h3-5H,2,6H2,1H3,(H2,10,12)
InChIKey
NXQJBRLUNCIHHF-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?LD-1197
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?LD-1197
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)